Documents
1.06689
Supelco
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Synonyme(s) :
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10NNaS2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-710-6
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Analyte(s) spécifique(s)
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
93 °C
Solubilité
600 g/L
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate