Principaux documents
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
250 ML
71,50 €
1 L
223,00 €
71,50 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
71,50 €
1 L
223,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NB.21
71,50 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 14 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C