Principaux documents
1.06022
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry 10% in H₂O
Synonyme(s) :
Dodecyl sulfate sodium salt, SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate
1 L
106,00 €
25 KG
1 550,00 €
106,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Changer de vue
1 L
106,00 €
25 KG
1 550,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NC.01
106,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
Densité
1.012 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) is an ionic detergent comprising a polar sulfate head group and a hydrophobic 12-carbon chain.
Actions biochimiques/physiologiques
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) combines effectively with the positively charged and hydrophobic residues of proteins using sulfate groups and alkyl chains. This detergent is very valuable in the field of structural biology and protein folding/unfolding studies. SDS can initiate the generation of α-helices in a protein structure. It stimulates cooperative unfolding in proteins like bovine serum albumin (BSA), β-lactoglobulin, α-lactalbumin, and hen egg-white lysozyme structures at elevated concentrations.
Remarque sur l'analyse
Assay (two-phase titration): 9.8 - 10.2 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.