1.00895
Sucralose
granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sucralose, 4-chloro-4-désoxy-α-D-galactose de 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofurannosyle, E955, Trichlorosucrose
26,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
About This Item
26,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
granular
Taille des particules
≥80 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
130 °C (decomposition)
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Notre sucralose est disponible sous forme granulaire ou micronisée, toutes deux de qualité pharmaceutique. Vous pouvez donc choisir l'une ou l'autre en fonction de vos besoins. En raison de son comportement de dispersion optimal, le sucralose en poudre est généralement recommandé pour les formes solides. À l'inverse, le comportement de dissolution rapide du sucralose en granules en fait un produit très bien adapté aux formes liquides.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Excellents profils gustatifs semblables à celui du sucre
- Masquant facilement l'arrière-goût amer et les notes atypiques des médicaments
- Le pouvoir sucrant élevé permet une meilleure rentabilité
- Stabilité améliorée
- Non cariogène et convient aux patients atteints de diabète ou de phénylcétonurie
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.