Principaux documents
1.05983
Supelco
D-Mannitol
for the determination of boric acid
Synonyme(s) :
Mannitol
250 G
68,30 €
1 KG
206,00 €
68,30 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
68,30 €
1 KG
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
1721898
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-711-8
Nomenclature NACRES :
SE.11
68,30 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
290-295 °C/4 hPa
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
213 g/L
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
  • D-mannitol sensor based on molecularly imprinted polymer on electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles.: This study presents a mannitol sensor utilizing a molecularly imprinted polymer on a substrate modified with reduced graphene oxide and gold nanoparticles, emphasizing advances in analytical chemistry for precise detection of mannitol (Stradiotto et al., 2017).
  • Borate-polyol complexes in aqueous solution: determination of enthalpies by thermometric titrimetry.: Investigating the interactions between borate and polyols like mannitol, this research applies thermometric titrimetry to assess complex formation, providing key thermodynamic data relevant for analytical chemistry (Aruga, 1985).
Actions biochimiques/physiologiques
Agent de sapidité sucré constitué de sucre d′alcool. Utilisé dans les études d′inhibition du goût sucré.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 166 - 169
Suitability for boric acid determination: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4