Principaux documents
1.05705
Supelco
Molecular sieve 0.5 nm
beads ~ 2 mm
Synonyme(s) :
Molecular sieve 0.5 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41123003
Numéro de classement CE :
215-283-8
Niveau de qualité
Forme
beads
Superficie
800 m2/g
Perte
≤7.5% loss on ignition, 950°C
Taille des particules
~2 mm
Dimension de pores
0.5 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
700‑750 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 7.5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°C)
Not applicable