Principaux documents
1.05445
Supelco
Zinc iodide starch solution
for analysis
Synonyme(s) :
Zinc diiodide
500 ML
58,60 €
58,60 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
58,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
58,60 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Suitability as indicator: conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical Method: Iodine in table salt
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Formaldehyde