Principaux documents
1.05206
Millipore
Creatinine
for biochemistry
Synonyme(s) :
Creatinine
50 G
72,90 €
500 G
571,00 €
72,90 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
72,90 €
500 G
571,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-466-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
72,90 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
305 °C (decomposition)
Solubilité
90 g/L
Masse volumique apparente
484 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Clé InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
554.0 °F
Point d'éclair (°C)
290 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1