Principaux documents
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
1 KG
270,00 €
50 KG
13 180,00 €
270,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
270,00 €
50 KG
13 180,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K3[Fe(CN)6]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
237-323-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
270,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% (iodometric)
Forme
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
464 g/L
Densité
1.85 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clé InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable