1.04820
Potassium acetate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Potassium acetate
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JPE
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Qualité
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
292 °C
Densité
1.57 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable