Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
1.04365
Supelco
n-Heptane
greener alternative
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Heptane
10 L
449,00 €
449,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 L
449,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Beilstein:
1730763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-563-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
449,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impuretés
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
Résidus d'évap.
≤0.0050%
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'heptane est un solvant préférable du point de vue environnemental par rapport à l'hexane et donc conforme aux principes "Solvants et auxiliaires moins polluants". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
L'heptane peut être utilisé comme solvant dans la purification chromatographique d'intermédiaires chimiques. Il peut également être utilisé comme solvant d'extraction pour l'extraction de composés aromatiques soufrés en présence de liquides ioniques. L'heptane est utilisé comme solvant de remplacement de l'hexane pour l'extraction de l'huile de coton, car il ne pose pas les mêmes problèmes environnementaux que l'hexane.[1][2][3]
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Acide libre (exprimé en CH₃COOH) : ≤ 0,005 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,683 à 0,684
Matière décolorée par H₂SO₄ : ≤ 10 Hazen
Résidus après évaporation : ≤ 0,0050 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Hexane and heptane as extraction solvents for cottonseed: a laboratory-scale study
Conkerton EJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(8), 963-965 (1995)
Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid
Krolikowski M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 168-173 (2013)
Acetone-heptane as a solvent system for combining chromatography on silica gel with solvent recycling
Drueckhammer DG, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(1), 87-90 (2013)
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf