Principaux documents
1.04326
Millipore
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonyme(s) :
Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
500 G
148,00 €
1043265000
403,00 €
148,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Changer de vue
500 G
148,00 €
1043265000
403,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
148,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Agence
EP
ISO
JP
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and dipotassium phosphate acts as a buffer.
Application
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is used for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from test samples.
Informations légales
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.