1.04184
Cresyl violet (acetate)
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye, ≥70% spectrophotometric assay
Niveau de qualité
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
140-143 °C
Solubilité
70 g/L
Masse volumique apparente
460 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Nc1c2c(c3nc4c([o+]c3c1)cc(cc4)N)cccc2.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- acetate:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50%): 596 - 599 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50%): 980 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 °C / <1 hPa): ≤ 25%
Suitability for microscopy: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable