255246
Cresyl Violet perchlorate
Synonyme(s) :
Oxazine 9 perchlorate
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Essai
>96.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
λmax
602 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥27000 at 267-273 nm
≥50000 at 599-605 nm
≥7000 at 316-322 nm
Fluorescence
λem 602 nm in ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCl(=O)(=O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.ClHO4/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;2-1(3,4)5/h1-8,17H,18H2;(H,2,3,4,5)
Clé InChI
YZUJISGZMSLVAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable