Principaux documents
1.02792
SAFC
Sulfate de cuivre(II)
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfate de cuivre(II), Monosulfate de cuivre anhydre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CuO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-847-6
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
203 g/L
Densité
3.60 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sulfate de cuivre(II) présente des propriétés antimicrobiennes, fongicides et astringentes. Parmi ses applications, on peut citer son utilisation dans les formes topiques ou comme oligoélément dans les compléments minéraux et les milieux de culture cellulaire.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable