Principaux documents
1.02481
Supelco
Chromium(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Chromium(III) nitrate nonahydrate, Chromic Nitrate
250 G
305,00 €
305,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
305,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-921-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
305,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
36-37 °C
Solubilité
810 g/L
Masse volumique apparente
710 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.002%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cr](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Cr.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
Clé InChI
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 3.0
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable