Principaux documents
1.02274
Supelco
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce(SO4)2 · 4 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
237-029-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<1 Pa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
Pf
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
207 g/L
Densité
3.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650‑850 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (potentiometric, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98.0 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by