Principaux documents
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
100 G
152,00 €
152,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
152,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
632.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-567-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
152,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Clé InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable