288519
Gel de silice
high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Qualité
high-purity grade
Forme
powder
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~500 m2/g
Impuretés
≤0.001% Fe3+
Taille des particules
5-25 μm
Dimension de pores
0.75 cm3/g pore volume
60 Å medium pore diameter
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?