Principaux documents
1.01766
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
214-061-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 1.01766, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Pression de vapeur
101 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.95 atom % D
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
555 °C
Puissance
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-8.0 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.005% Water (HO)
Viscosité cinématique
0.78 cSt(20 °C)
pb
79 °C/1013 hPa
Pf
6.7 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1