Principaux documents
1.01310
Millipore
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040), Diamond green G, Solid green, Ethyl green
50 G
163,00 €
163,00 €
Date d'expédition estimée le21 janvier 2026Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 G
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
211-190-1
Nomenclature NACRES :
NA.74
163,00 €
Date d'expédition estimée le21 janvier 2026Détails
Demander des informations complémentaires
Puissance
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Niveau de qualité
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
210 °C (decomposition)
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+](=C1C=CC(=C(c3ccc(cc3)N(CC)CC)c2ccccc2)C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 628 - 632 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1860 - 2370
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microbiology: passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable