Principaux documents
1.01164
Supelco
Ammonium fluoride
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium fluoride, Fluoroammonium
250 G
84,80 €
1 KG
212,00 €
25 KG
4 300,00 €
84,80 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
84,80 €
1 KG
212,00 €
25 KG
4 300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H4FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
235-185-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
84,80 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride
≤5% Water
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
820 g/L
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
250‑350 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ammonium Fluoride in Analytical Chemistry: Ammonium fluoride is extensively used in chromatographic analyses as demonstrated in the synthesis of bifunctional magnetic polymers for the pretreatment and determination of specific metabolites in plasma samples, enhancing both the selectivity and sensitivity of the detection processes (Sun et al., 2024).
  • Silica Synthesis: The compound is used in the activation mechanism for the synthesis of hydrated silica from industrial waste, showcasing its role in promoting environmental sustainability and material recovery (Duan et al., 2024).
  • Energy Storage Materials: In the field of energy storage, ammonium fluoride acts as a structuring agent in the systematic design of single metal compounds, which are crucial for developing advanced battery technologies (Kuo et al., 2023).
  • Environmental Safety and Photocatalysis: It also finds application in environmental safety and photocatalytic processes, where it is used to enhance the photocatalytic activity of materials for biomass conversion and CO2 reduction, contributing to cleaner energy solutions (Liu et al., 2023).
Liaison
Replaces: AX1295; AX1295-1
Remarque sur l'analyse
Assay (precipitation titration, NH₄F): ≥ 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂): ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Water: ≤ 5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)