Documents
1.01160
Supelco
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Synonyme(s) :
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Formule linéaire :
NH4HF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable