Principaux documents
1.00958
Supelco
Trichloroethylene
EMPLURA®
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.39
Beilstein:
1736782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
201-167-4
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Puissance
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>29000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.9-99 % (v/v) Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction()
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Solubilité
1.28 g/L
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)