07-890-I
Anti-phospho PTEN (Ser385) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, phospho PTEN (Ser385), Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer385)
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: This antibody (0.2 µg/mL) detected Ser385 phosphorylation of the dual lipid and protein phosphatase dead C124S PTEN mutant in lysates of C124S PTEN-transfected MDA-MB-468 cells (Lysate courtesy of Dr James Hastie, University of Dundee, UK).
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable