BR65731
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 78 mm, joint: 24/29
Synonyme(s) :
Accessories, Lids
117,00 €
About This Item
117,00 €
Produits recommandés
Joint
joint: 24/29
Caractéristiques
lid with socket
Fabricant/nom de marque
BRAND 65731
Diamètre nominal × D.E. × H
150 mm × 215 mm × 78 mm