Principaux documents
07-692
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Sar1
Upstate®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
monkey, mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROR1(4919)
Spécificité
Sar1
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés 46-62 (CKDDRLGQHVPTLHPTSE) de la protéine Sar1 (isoformes a et b) humaine avec ajout d'une cystéine N-terminale à des fins de conjugaison.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez Sar1 à l'aide de cet anticorps anti-Sar1 dont l'utilisation a été validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines G
Kinases et phosphatases
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des lysats de cellules 3T3/A31 obtenus dans du tampon RIPA
Description de la cible
Mr 21 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable pendant 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation des mélanges. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The intracellular transport of chylomicrons requires the small GTPase, Sar1b.
Shoulders, Carol C, et al.
Current Opinion in Lipidology, 15, 191-197 (2004)
François-Xavier Campbell-Valois et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-20)
Phagosomes, by killing and degrading pathogens for antigen presentation, are organelles implicated in key aspects of innate and adaptive immunity. Although it has been well established that phagosomes consist of membranes from the plasma membrane, endosomes, and lysosomes, the notion
A structural view of the COPII vesicle coat.
Bickford, Lincoln C, et al.
Current Opinion in Structural Biology, 14, 147-153 (2004)
Xue-Hai Liang et al.
Nucleic acids research, 46(19), 10225-10245 (2018-09-22)
RNase H1-dependent, phosphorothioate-modified antisense oligonucleotides (PS-ASOs) can enter cells through endocytic pathways and need to be released from the membrane-enclosed organelles, a limiting step for antisense activity. Accumulating evidence has suggested that productive PS-ASO release mainly occurs from late endosomes
Bethan Jones et al.
Nature genetics, 34(1), 29-31 (2003-04-15)
Dietary fat is an important source of nutrition. Here we identify eight mutations in SARA2 that are associated with three severe disorders of fat malabsorption. The Sar1 family of proteins initiates the intracellular transport of proteins in COPII (coat protein)-coated