Principaux documents
07-419
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SHP-1/SHPTP-1
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-DRPLA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
SHP1
Immunogène
Protéine de fusion de SHP-1 avec la glutathion-transférase complète, purifiée à partir de bactéries
Application
Cet anticorps anti-SHP-1/SHPTP-1 a été validé pour une utilisation en IP et en WB pour la détection de SHP-1/SHPTP-1.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation cytosquelettique
Qualité
Évaluée en routine par immunotransfert sur des lysats de cellules de carcinome humain A431 en tampon RIPA.
Description de la cible
65 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azide de sodium 0,05 %
Stockage et stabilité
1 an entre 2 et 8 °C
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol/100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Santosh Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(2), 817-826 (2014-12-17)
Signaling by immunoreceptors is often initiated by phosphorylation of cytosolic tyrosines, which then recruit effector molecules. In the case of MHC class I-specific inhibitory receptors, phosphorylation of cytosolic tyrosine residues within ITIMs results in recruitment of a protein tyrosine phosphatase
Erythropoietin induces sustained phosphorylation of STAT5 in primitive but not definitive erythrocytes generated from mouse embryonic stem cells.
Kazue Tsuji-Takayama, Takeshi Otani, Toshiya Inoue, Shuji Nakamura, Ryuichi Motoda et al.
Experimental Hematology null
Thierry Voisin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 22(6), 1993-2002 (2008-01-17)
Orexins acting at the G protein-coupled receptor (GPCR) OX1R have recently been shown to promote dramatic apoptosis in cancer cells. We report here that orexin-induced apoptosis is driven by an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) (IIY(358)NFL) present in the OX1R.
P Bruhns et al.
The Journal of biological chemistry, 275(48), 37357-37364 (2000-10-04)
FcgammaRIIB are single-chain low affinity receptors for IgG that negatively regulate immunoreceptor tyrosine-based activation motif-dependent cell activation. They bear one immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif (ITIM) that becomes tyrosyl-phosphorylated upon coaggregation of FcgammaRIIB with immunoreceptor tyrosine-based activation motif-bearing receptors and that
N Rivard et al.
The Journal of biological chemistry, 270(18), 11017-11024 (1995-05-05)
PTP1C and PTP1D are non-transmembrane protein-tyrosine phosphatases (PTPs), which contain two src homology-2 domains. These enzymes are believed to play a role in regulating downstream signaling from receptors with intrinsic tyrosine kinase activity. The present study describes the tyrosine phosphorylation