Documents
07-371
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H2B Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H2B, Histone H2B, H2B histone family, member Q, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, chicken
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
yeast (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Description générale
Histone H2B type 3-B (UniProt: Q8N257; also known as H2B type 12) is encoded by the HIST3H2BB gene (Gene ID: 128312) chez l'être humain. Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of chromatin in eukaryotes. Deux molécules de chacune des quatre histones fondamentales (H2A, H2B, H3 et H4) forment un octamère autour duquel l'ADN est enroulé sous forme d'unités répétitives appelées nucléosomes. Ceci limite l'accès de la machinerie cellulaire à l'ADN, dont elle a besoin comme matrice. Les histones jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN, la réplication de l'ADN et la stabilité chromosomique. L'accessibilité de l'ADN est régulée par l'intermédiaire d'un ensemble complexe de modifications post-traductionnelles des histones, aussi appelé code des histones, et du remodelage des nucléosomes. Histone H2B is one of the main histone proteins involved in the structure of chromatin in eukaryotic cells. ′′ Histone H2B can be monoubiquitinated on Lysine123 by RAD6/UBC2-BRE1 complex to form H2BK123Ub1 complex that gives a specific tag for epigenetic transcriptional activation and is also a prerequisite for H3K4me and H3K79me formation. H2BK123ub1 is reported to modulates the formation of double-strand breaks during meiosis and is a required for DNA-damage checkpoint activation. Histone H2B is phosphorylated by STE20 to form H2BS10ph during progression through meiotic prophase and may be correlated with chromosome condensation. Histone H2B can undergo acetylation by GCN5, a component of the SAGA complex, to form H2BK11ac and H2BK16ac. Acetylation of N-terminal lysines and particularly formation of H2BK11acK16ac has a positive effect on transcription.
Spécificité
This rabbit polyclonal antibody detects Histone H2B in human and chicken. It targets an epitope within 9 amino acids from the C-terminus region.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 9 amino acids from the C-terminus of human Histone H2B type 3-B.
Application
Analyse par western blotting : µ
Anti-Histone H2B Antibody, Cat. No. 07-371, is a highly specific rabbit polyclonal antibody that targets Histone H2B and has been tested in Western Blotting.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
µ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa ; poids théorique (calculé) : 13,91 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE15
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : Produit purifié
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 0.02 M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25 M NaCl, with 0.1% sodium azide and 30% glycerol.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Histone variant macroH2A1 deletion in mice causes female-specific steatosis.
Boulard, M; Storck, S; Cong, R; Pinto, R; Delage, H; Bouvet, P
Epigenetics & Chromatin null
Mary G Rhoads et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 46(1), 191-197 (2009-10-28)
The mechanisms eliciting cancer cachexia are not well understood. Wasting of skeletal muscle is problematic because it is responsible for the clinical deterioration in cancer patients and for the ability to tolerate cancer treatment. Studies done on animals suggest that
Miia M Rytinki et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(19), 3219-3232 (2011-01-22)
Small ubiquitin-related modifiers (SUMOs) are important regulator proteins. Caenorhabditis elegans contains a single SUMO ortholog, SMO-1, necessary for the reproduction of C. elegans. In this study, we constructed transgenic C. elegans strains expressing human SUMO-1 under the control of pan-neuronal
Florent Colomb et al.
The Biochemical journal, 457(1), 79-87 (2013-10-09)
We have shown previously that the pro-inflammatory cytokine TNF (tumour necrosis factor) could drive sLe(x) (sialyl-Lewis(x)) biosynthesis through the up-regulation of the BX transcript isoform of the ST3GAL4 (ST3 β-galactoside α-2,3-sialyltransferase 4) sialyltransferase gene in lung epithelial cells and human
Wei-Ting Liao et al.
Carcinogenesis, 30(6), 1064-1072 (2009-04-21)
Bowen's disease (BD), a carcinoma in situ of the skin, has been identified as an early lesion in arsenic carcinogenesis. Patients with arsenic-induced Bowen's disease (As-BD) showed both cutaneous and systemic immune dysfunctions. We set out to evaluate the interactions
Articles
Loading controls in western blotting application.