Documents
07-355
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys23)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K23Ac, Histone H3 (acetyl K23)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys23)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Histone H3 acétylée au niveau de la lysine 23. Ne reconnaît pas l'histone H3 recombinante non acétylée.
Immunogène
Peptide de synthèse (KQLASAcKAARK-C) conjugué à l'ovalbumine correspondant aux acides aminés 18 à 27 de l'histone H3 de levure acétylée au niveau de la lysine 23, avec ajout d'une cystéine C-terminale à des fins de conjugaison.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
données d'un lot représentatif.
De la chromatine préparée à partir de cellules HeLa (1 × 10e6 équivalents cellulaires par IP) et passée aux ultrasons a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec soit 2 µl de sérum de lapin normal, soit 2 µl d'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys23), et le kit Magna ChIP A (réf. 17-610). Le succès de l'immunoprécipitation de fragments d'ADN associés à l'acétyl-histone H3 (Lys23) a été vérifié par qPCR en utilisant des amorces témoins de la région promotrice du gène GAPDH comme locus positif, et des amorces MyoD comme locus négatif. Les données sont exprimées en pourcentage de chaque échantillon immunoprécipité par rapport à la chromatine de départ ("input") pour chacun des amplicons et des échantillons de ChIP indiqués.
Se référer au protocole du kit EZ-Magna ChIP A (réf. 17-408) ou du kit EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Analyse par western blotting :
données d'un lot représentatif.
Des extraits acides de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium (Lane 1, réf. 17-305) et de l'histone H3 recombinante (Lane 2, réf. 14-494) ont été testés avec l'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys23) (dilution au 1/100 000e).
La flèche indique l'acétyl-histone H3 (env. 17 kDa)
Analyse par dot blot :
données d'un lot représentatif.
40 ng et 4 ng de peptides d'histone portant diverses modifications (voir Tableau 1) ont été transférés sur une membrane en PVDF et testés avec l'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys23) (dilution au 1/2 000e). Les protéines ont été visualisées à l'aide d'une IgG de chèvre anti-lapin conjuguée à de la HRP et d'un système de détection par chimiluminescence. L'image présentée correspond à une exposition de 60 secondes.
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps polyclonal de lapin anti-acétyl-histone H3 (Lys23), validé en immunoprécipitation de la chromatine et western blotting, pour détecter l'acétyl-histone H3 (Lys23), aussi appelée H3K23Ac ou histone H3 (acétyl K23).
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des extraits acides de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Antisérum
Antisérum de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extraits acides de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Non-CG methylation patterns shape the epigenetic landscape in Arabidopsis.
Stroud, H; Do, T; Du, J; Zhong, X; Feng, S; Johnson, L; Patel, DJ; Jacobsen, SE
Nature Structural and Molecular Biology null
Kathryn L Huisinga et al.
Genetics, 202(2), 565-582 (2015-12-19)
Heterochromatin is a common DNA packaging form employed by eukaryotes to constitutively silence transposable elements. Determining which sequences to package as heterochromatin is vital for an organism. Here, we use Drosophila melanogaster to study heterochromatin formation, exploiting position-effect variegation, a
Fu Huang et al.
Genes & development, 30(10), 1198-1210 (2016-05-21)
KAT6 histone acetyltransferases (HATs) are highly conserved in eukaryotes and are involved in cell cycle regulation. However, information regarding their roles in regulating cell cycle progression is limited. Here, we report the identification of subunits of the Drosophila Enok complex
Mass spectrometry analysis of the variants of histone H3 and H4 of soybean and their post-translational modifications.
Wu, T; Yuan, T; Tsai, SN; Wang, C; Sun, SM; Lam, HM; Ngai, SM
BMC plant biology null
Nucleosome competition reveals processive acetylation by the SAGA HAT module.
Ringel, AE; Cieniewicz, AM; Taverna, SD; Wolberger, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null