07-2173
Anti-Stat3 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3, (acute-phase response factor)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, pig, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated STAT3 from 500 µg of HeLa RIPA lysate.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable