Principaux documents
436437
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Synonyme(s) :
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
1 G
193,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
193,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.58
Beilstein:
5340912
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
95-102 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
Clé InChI
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for:
  • Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
  • Regioselective Suzuki coupling reactions
  • Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
  • Mediated cross-coupling reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable