SAB4300033
Anti-phospho-STAT3 (pTyr705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-APRF antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20882 antibody produced in rabbit, Anti-HIES antibody produced in rabbit, Anti-MGC16063 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor) antibody produced in rabbit
485,00 €
About This Item
485,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~88 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(A-P-YP-L-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr705)
Informations sur le gène
human ... STAT3(6774)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable