ZRB1538
Anti-MLL2 Antibody, clone 3L17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase 2D;EC 2.1.1.43;ALL1-related protein;Lysine N-methyltransferase 2D;Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3L17, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 593.39 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, mouse, zebrafish, feline, horse, canine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KMT2D(8085)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MLL2 in human placenta tissue sections.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MLL2 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MLL2 C-terminal peptide with a KD of 3.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLL2 in MOLM13 and HEK293 cell lysates. (Courtesy of Dr Shu-Ping Wang, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica, Taiwan).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable