M7443
Anti-MeCP2 antibody, Mouse monoclonal
clone Men-8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-AUTSX3, Anti-MRX16, Anti-MRX79, Anti-MRXS13, Anti-MRXSL, Anti-PPMX, Anti-RS, Anti-RTS, Anti-RTT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Men-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/test using nuclear extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells or MCF7 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- in western blotting
- in immunoblotting
- in flow cytometry
- in immunohistofluorescence
- in immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable