Principaux documents
06-896
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GFP (protéine fluorescente verte)
Upstate®, from chicken
Synonyme(s) :
Green fluorescent protein
200 μG
636,00 €
636,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
636,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
636,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP) est une protéine fluorescente de 29 kDa provenant de la méduse Aequorea victoria. La GFP exposée à la lumière bleue (488 nm) émet une forte fluorescence (émission max. : 507 nm). La GFP peut être fusionnée avec des protéines en interférant peu avec leur assemblage et leur fonction, ce qui en fait un outil intéressant de surveillance de l'expression génique et de la localisation des protéines dans les cellules vivantes.
Spécificité
Reconnaît la protéine fluorescente verte (GFP), PM 30 kDa et les protéines de fusion de GFP.
Immunogène
Protéine fluorescente verte avec étiquette His de la méduse Aequorea victoria.
Application
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
Immunocytochimie :
cet anticorps a révélé un immunomarquage positif dans des cellules transfectées avec un vecteur d'expression codant la protéine fluorescente verte.
L'anticorps anti-GFP (protéine fluorescente verte) permet de détecter le niveau de GFP et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en immunocytochimie et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur du lysat de cerveau de rat contenant la protéine GFP purifiée (réf. 14-392) ou une protéine de fusion de GFP issue d'un lysat de cellules transfectées par E. coli.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-2 µg/ml de ce lot a permis de détecter la protéine GFP dans 50 µg de lysat de cerveau de rat contenant 25 ng de protéine GFP purifiée (réf. 14-392). Un précédent lot de cet anticorps a également permis de détecter une protéine de fusion de GFP provenant d'un lysat de cellules transfectées par E. coli.
Description de la cible
30 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgY polyclonale de poulet purifiée provenant de jaune d'œuf dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation (Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium) et 30 % de glycérol. À conserver à -20 °C.
Précipitation au sulfate d'ammonium et PEG
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cerveau de rat, cellules exprimant la protéine GFP.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Green fluorescent protein: applications in cell biology.
Gerdes, H H and Kaether, C
Febs Letters, 389, 44-47 (1996)
Corette J Wierenga et al.
PloS one, 5(12), e15915-e15915 (2011-01-07)
The use of transgenic mice in which subtypes of neurons are labeled with a fluorescent protein has greatly facilitated modern neuroscience research. GAD65-GFP mice, which have GABAergic interneurons labeled with GFP, are widely used in many research laboratories, although the
Richard Mark White et al.
Cell stem cell, 2(2), 183-189 (2008-03-29)
The zebrafish is a useful model for understanding normal and cancer stem cells, but analysis has been limited to embryogenesis due to the opacity of the adult fish. To address this, we have created a transparent adult zebrafish in which
LMO4 can interact with Smad proteins and modulate transforming growth factor-beta signaling in epithelial cells.
Lu, Z; Lam, KS; Wang, N; Xu, X; Cortes, M; Andersen, B
Oncogene null
Nicolás Pírez et al.
Biology open, 8(1) (2018-12-12)
In the fruit fly, Drosophila melanogaster, the daily cycle of rest and activity is a rhythmic behavior that relies on the activity of a small number of neurons. The small ventral lateral neurons (sLNvs) are considered key in the control