Documents
MAB1083
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GFP, clone 3F8.2
clone 3F8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Green Fluorescent protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F8.2, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP pour "Green Fluorescent Protein") de la méduse Aequorea victoria sert d'indicateur fluorescent pour le suivi de l'expression génique dans divers systèmes cellulaires, y compris des organismes vivants et des tissus fixés. À la différence d'autres rapporteurs bioluminescents, la GFP émet une fluorescence en l'absence de substrats, de cofacteurs ou d'autres protéines intrinsèques ou extrinsèques. La GFP purifiée est un monomère de 27 kDa qui est constitué de 238 acides aminés et qui émet une lumière verte (pic d'émission à 509 nm) lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue ou ultraviolette.
Spécificité
L'anticorps réagit avec la protéine GFP de 28 kDa.
Réagit avec la plupart des protéines vertébrées courantes contenant l'étiquette GFP.
Immunogène
Protéine GFP complète.
Épitope : complet
Application
Analyse par western blotting :
une concentration entre 0,125 μg/ml et 1 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter la GFP dans 10 ng de protéine GFP recombinante (Réf. 14-392).
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez la GFP à l'aide de cet anticorps anti-GFP, clone 3F8.2, dont l'utilisation a été validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur une protéine GFP recombinante.
Description de la cible
28 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Analyse par western blotting : protéine GFP recombinante
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ji-Long Liao et al.
Microbial biotechnology, 12(5), 920-931 (2019-06-15)
Polyketides are important secondary metabolites, many of which exhibit potent pharmacological applications. Biosynthesis of polyketides is carried out by a single polyketide synthase (PKS) or multiple PKSs in successive elongations of enzyme-bound intermediates related to fatty acid biosynthesis. The polyketide
Gary J Iacobucci et al.
Biophysical journal, 113(10), 2236-2248 (2017-07-18)
N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors are glutamate- and glycine-gated channels that flux Na+ and Ca2+ into postsynaptic neurons during synaptic transmission. The resulting intracellular Ca2+ transient is essential to physiological and pathological processes related to synaptic development, plasticity, and apoptosis. It also
Bernadette M DeRussy et al.
Journal of virology, 90(16), 7109-7117 (2016-05-27)
Human cytomegalovirus (HCMV) pUL93 and pUL77 are both essential for virus growth, but their functions in the virus life cycle remain mostly unresolved. Homologs of pUL93 and pUL77 in herpes simplex virus 1 (HSV-1) and pseudorabies virus (PRV) are known
Márton Fonódi et al.
International journal of molecular sciences, 24(24) (2023-12-23)
TIMAP (TGF-β-inhibited membrane associated protein) is abundant in endothelial cells, and it has been regarded as a member of the myosin phosphatase targeting protein (MYPT) family. Our workgroup previously identified several interacting protein partners of TIMAP and proved its regulatory
Viktória K Vereczki et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(21), 4575-4595 (2021-04-11)
GABAergic neurons are key circuit elements in cortical networks. Despite growing evidence showing that inhibitory cells play a critical role in the lateral (LA) and basal (BA) amygdala functions, neither the number of GABAergic neurons nor the ratio of their