Principaux documents
14-392
Millipore
Protéine fluorescente verte
Synonyme(s) :
GFP
300 μG
522,00 €
522,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Changer de vue
300 μG
522,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
522,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
>70%
Forme
liquid
Poids mol.
Mw ~28 kDa
Conditionnement
pkg of 300 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Protéine de fusion avec étiquette HIS en position N-terminale correspondant à la protéine fluorescente verte complète, exprimée dans E. coli. La protéine fluorescente verte (GFP) est une protéine cytoplasmique présente dans la méduse Aequorea victoria.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
La protéine fluorescente verte (GFP) est fusionnée génétiquement à de nombreuses protéines de diverses espèces pour générer des chimères non réactives connues pour conserver leur activité biologique d'origine ainsi que les propriétés fluorescentes de la GFP native. La GFP agit comme un rapporteur pour l'expression génique et comme une étiquette de fusion pour les études de localisation de protéines dans les cellules vivantes.[1] Elle sert de sonde spectroscopique et microscopique pour comprendre les fonctions biologiques de divers systèmes.[2] La GFP est extrêmement stable et peut être utilisée dans les études in vitro.[1]
Qualité
Produit évalué en routine en tant qu'étalon sur des gels pour protéines et des immunoblots western, pour l'étalonnage des fluorimètres, et la micro-injection dans des cellules et des tissus.
Forme physique
PBS contenant 20 % de glycérol.
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sonit Kumar Gogoi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(22), 9322-9328 (2006-10-18)
Recombinant Escherichia coli (E. coli) bacteria expressing green fluorescent protein (GFP) was used as a model system to investigate the antimicrobial activities of Ag nanoparticles (NPs). A convenient in situ method of Ag NP synthesis using sodium borohydride, in the
Vincent Jung et al.
Proteomics, 22(9), e2100031-e2100031 (2021-12-28)
Biolayer interferometry (BLI) is a technology which allows to study the affinity between two interacting macro-molecules and to visualize their kinetic of interaction in real time. In this work, we combine BLI interaction measurement with mass spectrometry in order to
Sebastian Strauss et al.
Nature methods, 15(9), 685-688 (2018-08-22)
Although current implementations of super-resolution microscopy are technically approaching true molecular-scale resolution, this has not translated to imaging of biological specimens, because of the large size of conventional affinity reagents. Here we introduce slow off-rate modified aptamers (SOMAmers) as small
Dominique C S Evans et al.
Microbial cell (Graz, Austria), 10(7), 145-156 (2023-07-03)
Staphylococcus aureus is a major human pathogen that utilises many surface-associated and secreted proteins to form biofilms and cause disease. However, our understanding of these processes is limited by challenges of using fluorescent protein reporters in their native environment, because
Elisa M York et al.
Biomedical optics express, 10(9), 4381-4394 (2019-10-01)
Autofluorescence of endogenous molecules can provide valuable insights in both basic research and clinical applications. One such technique is fluorescence lifetime imaging (FLIM) of NAD(P)H, which serves as a correlate of glycolysis and electron transport chain rates in metabolically active
Questions
  1. このGFPはwild typeのGFPでしょうか。それともEGFPなど他の種類のGFPでしょうか。
    1 answer
    1. eGFP stands for enhanced green fluorescent protein, a red-shifted mutant of GFP, which folds more efficiently and fluoresces more intensely than wild-type GFP. This product corresponds to the green fluorescent protein (GFP) isolated from the jellyfish, Aequorea victoria.
      Please also see: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAA27722 and https://www.uniprot.org/uniprot/P42212.
      GFP absorbs blue light (maximum 395 nm, smaller absorbance peak at 470 nm) and emits green light (maximum 507-510 nm, shoulder at 545 nm) (PubMed:8137953, PubMed:9154981). The exact value of the emission maximum depends on the environment of the chromophore (PubMed:10220315).