06-873
Anti-Casein Kinase 2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-Cka1, Anti-Cka2, Anti-OCNDS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSN2(1447)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1