06-807
Anticorps anti-LAT
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-IMD52, Anti-pp36
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation et immunologie
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1