AB3562P
Anti-Na+/K+/Cl- Cotransporter 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NKCC2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 100% conserved in mouse, 87% in human and rabbit. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable