Documents
05-920
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NR2B, clone BWJHL
clone BWJHL, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BWJHL, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Grin2B(14812)
Spécificité
NR2B
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 934-1457 de la protéine NR2B de rat. Clone BWJHL.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-NR2B, clone BWJHL, permet de détecter le taux de NR2B, et son utilisation a été publiée et validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des préparations de microsomes cérébraux de rat (référence 12-144).
Description de la cible
Mr 180 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brain-derived neurotrophic factor-tyrosine kinase B pathway mediates NMDA receptor NR2B subunit phosphorylation in the supraoptic nuclei following progressive dehydration.
Carre?o, FR; Walch, JD; Dutta, M; Nedungadi, TP; Cunningham, JT
Journal of Neuroendocrinology null
Peter D Cole et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 19(16), 4446-4454 (2013-07-09)
To test whether memantine can prevent methotrexate-induced cognitive deficits in a preclinical model. After noting that methotrexate exposure induces prolonged elevations of the glutamate analog homocysteic acid (HCA) within cerebrospinal fluid, we tested whether intrathecal injection of HCA would produce
Jackson J Cone et al.
PloS one, 8(3), e58251-e58251 (2013-03-22)
The development of diet-induced obesity (DIO) can potently alter multiple aspects of dopamine signaling, including dopamine transporter (DAT) expression and dopamine reuptake. However, the time-course of diet-induced changes in DAT expression and function and whether such changes are dependent upon
Sarah A Monaco et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 16-16 (2018-02-17)
Glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) is a highly conserved serine/threonine kinase that has been implicated in both psychiatric and neurodegenerative diseases including schizophrenia, bipolar disorder, and Alzheimer's disease; therefore regulating its activity has become an important strategy for treatment of
Meng-Lin Li et al.
Neurobiology of learning and memory, 140, 52-61 (2017-02-19)
Schizophrenia (SCZ) is a neurodevelopmental psychiatric disorder, in which cognitive function becomes disrupted at early stages of the disease. Although the mechanisms underlying cognitive impairments remain unclear, N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) hypofunctioning in the prefrontal cortex (PFC) has been implicated. Moreover