The pack size of this product is 1 mg.
05-724MG
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Myc Antibody, Clone 4A6 Anti-Myc Tag, Myc Tag Detection Antibody
2 120,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
About This Item
2 120,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the size? 1mg?