Principaux documents
05-689
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-HP1α, clone 15.19s2
clone 15.19s2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Antigen p25, HP1 alpha, HP1Hs alpha, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog, Drosophila), heterochromatin protein 1-alpha
200 μG
596,00 €
596,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
596,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
596,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15.19s2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, vertebrates, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX5(23468)
Description générale
La protéine hétérochromatine 1 (HP1) est une famille de molécules adaptatrices de l'hétérochromatine impliquées dans le silençage génique et dans la structure d'ordre supérieur de la chromatine. Les trois membres de la famille HP1 (α, β et γ) sont prioritairement associés à l'hétérochromatine centromérique ; toutefois, HP1β et γ sont aussi présentes sur des sites euchromatiques du génome. La taille des protéines HP1 est d'environ 25 kDa et chacune contient un chromodomaine amino-terminal suivi par une région charnière variable et un domaine chromoshadow carboxy-terminal conservé. Le chromodomaine facilite la fixation à l'histone H3 triméthylée au niveau de Lys9, une marque d'histone étroitement associée à l'hétérochromatine centromérique. La région charnière variable lie l'ARN et l'ADN indépendamment de la séquence. Enfin, le domaine chromoshadow induit la dimérisation des protéines HP1 et lie les multiples protéines impliquées dans le silençage génique et la formation d'hétérochromatine, y compris la SUV39H histone méthyltransférase, les méthyltransférases d'ADN DNMT1 et DNMT3a et la sous-unité p150 du facteur d'assemblage de la chromatine 1 (CAF1). En plus de contribuer à la formation et à la propagation d'hétérochromatine, HP1 et SUV39H forment un complexe avec la protéine du rétinoblastome (pRb) et E2F6, ces deux protéines ayant une action de répression de la transcription génique euchromatique dans les cellules quiescentes. Les protéines HP1 subissent de multiples types de modifications post-traductionnelles, notamment phosphorylation, acétylation, méthylation, ubiquitination et sumoylation, suggérant qu'il existe plusieurs modes de régulation.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine HP1α
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 2 à 191 de la protéine HP1α humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunohistochimie :
un précédent lot de cet anticorps utilisé par un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine HP1a dans des noyaux de cellules NIH/3T3 (Ayyanathan, K., 2003).
Immunoprécipitation/Immunoprécipitation de la chromatine :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé par un laboratoire indépendant pour immunoprécipiter la protéine HP1α à partir d'extraits nucléaires et de chromatine après pontage au formol (cross-linked) (Ayyanathan, K., 2003).
L'anticorps anti-HP1α, clone 15.19s2, est un anticorps monoclonal de souris destiné à la détection de la protéine HP1α, également nommée HP1Hs alpha, homologue alpha de la protéine hétérochromatine 1, et son utilisation a été validée en immunoprécipitation de la chromatine, immunocytochimie, immunohistochimie, immunoprécipitation et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting dans des lysats de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-2 µg/ml de ce lot a permis de détecter la protéine HP1α dans des lysats de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Description de la cible
29 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE479
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M, de NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium, pH 7,4.
Stockage et stabilité
Stable à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules HeLa, NIH/3T3 et COS.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
En raison des restrictions du contrat de licence, ce produit ne peut pas être acheté en vue d'une revente.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Loss of heterochromatin protein 1 gamma reduces the number of primordial germ cells via impaired cell cycle progression in mice.
Abe, K; Naruse, C; Kato, T; Nishiuchi, T; Saitou, M; Asano, M
Biology of reproduction null
Fangwei Wang et al.
Molecular and cellular biology, 26(11), 4028-4040 (2006-05-18)
A role for the RNA interference (RNAi) pathway in the establishment of heterochromatin is now well accepted for various organisms. Less is known about its relevance and precise role in mammalian cells. We previously showed that tandem insertion of a
Histone modification in constitutive heterochromatin versus unexpressed euchromatin in human cells.
Guanchao Jiang, Fan Yang, Cecilia Sanchez, Melanie Ehrlich
Journal of Cellular Biochemistry null
Eva Bártová et al.
Differentiation; research in biological diversity, 76(1), 24-32 (2007-06-19)
Human embryonic stem cells (hES) are unique in their pluripotency and capacity for self-renewal. Therefore, we have studied the differences in the level of chromatin condensation in pluripotent and all-trans retinoic acid-differentiated hES cells. Nuclear patterns of the Oct4 (6p21.33)
Anne-Sophie Huart et al.
PloS one, 7(8), e43391-e43391 (2012-08-24)
Protein-protein interactions forming dominant signalling events are providing ever-growing platforms for the development of novel Biologic tools for controlling cell growth. Casein Kinase 1 α (CK1α) forms a genetic and physical interaction with the murine double minute chromosome 2 (MDM2)