05-633
Anti-BrdU Antibody, clone BU-1
culture supernatant, clone BU-1, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-BrdU antibody
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BU-1, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Technical Tip: This antibody detects 5-Bromo-2- deoxyuridine incorporated into double-stranded DNA. DNA denaturation is not required.
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable