05-440
Anti-Cbl Antibody, clone 7G10
clone 7G10, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, Proto-oncogene c-CBL, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, oncogene CBL2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7G10, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBL(867)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
5-10 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for Cbl in 3T3/A31 cells fixed with ice cold Methanol/Ethanol [1:1] for 1 minute.
Immunoprecipitation:
2 μg of a previous lot immunoprecipitated Cbl from 1 mg of a mouse 3T3/A31 cell RIPA lysate, as reported by an independent laboratory.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1