Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
05-1047
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-EGFR (domaine cytoplasmique), clone 8G6.2
clone 8G6.2, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene
homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor recepto
100 μG
429,00 €
429,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04338
Changer de vue
100 μG
429,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
429,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04338
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G6.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:2,000 using A431 cell lysate (used to detect EGFR)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
Description générale
Le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR ; ErbB-1 ; HER1 chez l'homme) est le récepteur de surface cellulaire pour les membres de la famille du facteur de croissance épidermique (famille EGF), laquelle comprend des ligands protéiques extracellulaires. Le récepteur du facteur de croissance épidermique est un membre de la famille des récepteurs ErbB, une sous-famille regroupant quatre récepteurs à tyrosine-kinase étroitement apparentés : EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) et Her 4 (ErbB-4). Les mutations affectant l'expression ou l'activité de l'EGFR peuvent entraîner un cancer. L'EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) se trouve à la surface des cellules. Il est activé par la liaison de ses ligands spécifiques, notamment le facteur de croissance épidermique et le facteur de croissance transformant alpha (TGFα). Lors de l'activation par ses ligands de facteurs de croissance, l'EGFR passe d'une forme monomérique inactive à un homodimère actif. Outre la formation d'homodimères après liaison des ligands, l'EGFR peut s'associer à un autre membre de la famille des récepteurs ErbB, tel que ErbB2/Her2/neu, pour former un hétérodimère activé. Des données suggèrent également la formation de groupes d'EGFR activés, bien que l'on ne sache pas si ce regroupement est important pour l'activation elle-même ou s'il se produit après l'activation de dimères individuels. La dimérisation de l'EGFR stimule son activité intrinsèque de protéine-tyrosine kinase intracellulaire. Il en résulte une autophosphorylation de cinq résidus de tyrosine (Y) du domaine C-terminal de l'EGFR. Il s'agit des résidus Y992, Y1045, Y1068, Y1148 et Y1173. Cette autophosphorylation entraîne une activation et une signalisation en aval par plusieurs autres protéines qui s'associent aux tyrosines phosphorylées par l'intermédiaire de leurs propres domaines SH2 de liaison à la phosphotyrosine. Ces protéines de signalisation en aval activent plusieurs cascades de transduction du signal, principalement les voies de signalisation MAPK, Akt et JNK, conduisant à la synthèse de l'ADN et à la prolifération cellulaire. Ces protéines modulent certains phénotypes tels que la migration, l'adhérence et la prolifération cellulaires. Le domaine kinase de l'EGFR est également capable d'effectuer une phosphorylation croisée des résidus de tyrosine provenant d'autres récepteurs avec lesquels il est agrégé et peut lui-même être activé de cette manière.
Spécificité
Cet anticorps détecte le domaine cytoplasmique de l'EGFR.
Immunogène
Protéine recombinante codant pour le domaine cytoplasmique (C-terminal) du récepteur humain de l'EGF.
Application
Analyse par immunocytochimie :
des cellules A431 ont été mises en culture, fixées, perméabilisées et colorées avec l'anticorps anti-EGFR, clone 8G6.2
Analyse confocale par immunocytochimie :
des cellules A431 ont été mises en culture, fixées, perméabilisées et colorées avec l'anticorps anti-EGFR, clone 8G6.2
Immunoprécipitation :
100 µg de cellules entières A431 ont été lysées dans un tampon RIPA et immunoprécipitées (IP) avec 5 µg d'anticorps anti-EGFR, domaine cytoplasmique, clone 8G6.2.
Analyse par immunohistochimie :
du tissu a été coloré à l'aide de l'anticorps anti-EGFR, domaine cytoplasmique, clone 8G6.2 à une dilution au 1/100e et de la détection IHC-Select utilisant des réactifs HRP-DAB.
Détection de l'EGFR (domaine cytoplasmique) à l'aide de cet anticorps anti-EGFR (domaine cytoplasmique), clone 8G6.2, dont l'utilisation a été validée en IC, IH, IP et WB.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter l'EGFR dans du lysat de cellules A431.
Description de la cible
180 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-338
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marcelo Coutinho de Miranda et al.
The Journal of biological chemistry, 294(45), 16650-16662 (2019-09-21)
Calcium (Ca2+) signaling within the cell nucleus regulates specific cellular events such as gene transcription and cell proliferation. Nuclear and cytosolic Ca2+ levels can be independently regulated, and nuclear translocation of receptor tyrosine kinases (RTKs) is one way to locally
Rajalakshmi Ramamoorthy et al.
Biology, 12(8) (2023-08-26)
Signs and symptoms involving multiple organ systems which persist for weeks or months to years after the initial SARS-CoV-2 infection (also known as PASC or long COVID) are common complications of individuals with COVID-19. We recently reported pathophysiological changes in
Akiyoshi Komuro et al.
International journal of cancer, 142(8), 1627-1639 (2017-12-02)
Glioblastoma is one of the most malignant forms of cancer, for which no effective targeted therapy has been found. Although The Cancer Genome Atlas has provided a list of fusion genes in glioblastoma, their role in progression of glioblastoma remains
Przemyslaw Solek et al.
Toxicological research, 38(2), 175-186 (2022-04-14)
The increasing number of depression cases leads to a greater need for new antidepressant treatment development. It is postulated that antidepressants may harm male fertility, but the cellular mechanism is still poorly understood. The role of growth factors and klotho
Ammonia stimulates SCAP/Insig dissociation and SREBP-1 activation to promote lipogenesis and tumour growth.
Cheng, et al.
Nature metabolism, 4, 575-588 (2022)