05-1139
Anti-Focal Adhesion Kinase Antibody, clone BLAb2H7
clone BLAb2H7, from mouse
Synonyme(s) :
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
402,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
About This Item
402,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BLAb2H7, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat, chicken
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Ptk2(396416)
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
rat ... Ptk2(25614)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cellules HEK293
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable