04-1540
Anti-PICH Antibody, clone 142-26-3
clone 142-26-3, from mouse
Synonyme(s) :
excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementation group 6 - like, Tumor antigen BJ-HCC-15, PLK1-interacting checkpoint helicase, ATP-de
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
142-26-3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERCC6L(54821)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Plk1-interacting checkpoint helicase on 10 µg of HeLa-S3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa-S3 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable