SML1954
X-34
≥90% (HPLC), powder, amyloid-specific fluorescent dye
Synonyme(s) :
1,4-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylethenyl)benzene
120,00 €
About This Item
120,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
X-34, ≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1C=CC2=CC=C(C=CC3=CC=C(O)C(C(O)=O)=C3)C=C2
InChI
1S/C24H18O6/c25-21-11-9-17(13-19(21)23(27)28)7-5-15-1-2-16(4-3-15)6-8-18-10-12-22(26)20(14-18)24(29)30/h1-14,25-26H,(H,27,28)(H,29,30)
Clé InChI
MCBNOAYTZBUCSX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable